Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66726.ME H66726.03
H66726.MEEA 1020 CHF
H66726.ME H66726.03
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl), Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
MDL Number: MFCD00217686
CAS-Nummer: 104934-50-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy T.b.d.