PTQ10, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66106.MC
H66106.MD
H66106.ME
H66106.MCEA
961
CHF
H66106.MC
H66106.MD
H66106.ME
PTQ10, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
PTQ10
Formel:
(C₂₈H₃₆F₂N₂OS)n |
CAS-Nummer:
2270233-86-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,96 ± 0,02 eV |