PBDB-T-2F (PCE14), Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66179.MC
H66179.MD
H66179.ME
H66179.MCEA
1290
CHF
H66179.MC
H66179.MD
H66179.ME
PBDB-T-2F (PCE14), Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
PBDB-T-2F (PCE14)
Formel:
(C₆₈H₇₆F₂O₂S₈)n |
CAS-Nummer:
1802013-83-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,85 ± 0,02 eV |