PTB7-Th (PCE10), Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66975.MC H66975.MD H66975.ME
H66975.MCEA 1400 CHF
H66975.MC H66975.MD H66975.ME
PTB7-Th (PCE10), Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
PTB7-Th (PCE10)
Formel: (C₄₉H₅₇FO₂S₆)n
CAS-Nummer: 1469791-66-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,58 ± 0,02 eV