Divalproex sodium
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
463490250 463491000
ACRO463490250EA 110 CHF
ACRO463490250 ACRO463491000
Divalproex sodium
Divalproex sodium
  • Bioactive
Formel: C₁₆H₃₁NaO₄
Melting Pt: 98…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00879852
CAS-Nummer: 76584-70-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Sodium (Na) passes test