Chromazurol B (synthetisch)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Mordant Blue 1, Eriochrome Azurol B, Sunchromine Pure Blue BX
464530050 464530250
ACRO464530050EA 39.8 CHF
ACRO464530050 ACRO464530250
Chromazurol B (synthetisch)
Chromazurol B
  • Bioactive
Formel: C₂₃H₁₄Cl₂Na₂O₆
MW: 503.24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036446
CAS-Nummer: 1796-92-5
EINECS: 217-279-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Absorptivity (1%, 1cm) ≥220
UV Lambda max 423 to 429 nm (1% water)