Vandetanib
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
ZD6474, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-((1-methylpiperidin-4-yl)methoxy)quinazolin-4-amine
464330010
464330050
464332500
ACRO464330010EA
250
CHF
ACRO464330010
ACRO464330050
ACRO464332500
Vandetanib
Vandetanib
- Bioactive
Formel:
C₂₂H₂₄BrFN₄O₂ MW: 475,4 g/mol Melting Pt: 240…243 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD07772346 CAS-Nummer: 443913-73-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |