Clozapin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
464280010 464280050
ACRO464280010EA 324 CHF
ACRO464280010 ACRO464280050
Clozapin
Clozapine
  • Bioactive
Formel: C₁₈H₁₉ClN₄
MW: 326,83 g/mol
Melting Pt: 182…185 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153785
CAS-Nummer: 5786-21-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %