ortho-Phosphorsäure 85+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Phosphoric acid
463861000 463865000
ACRO463861000EA 30.2 CHF
ACRO463861000 ACRO463865000
ortho-Phosphorsäure 85+% für die HPLC
ortho-Phosphorsäure
  • Analytical reagent
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Melting Pt: 42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Density 1.70 kg/l (about)
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test