Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
463770010
463770050
ACRO463770010EA
54.5
CHF
ACRO463770010
ACRO463770050
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
- Bioactive
Formel:
C₂₀H₂₆O₃ Melting Pt: 156 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08062585 CAS-Nummer: 5571-36-8 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 152 to 158 °C |
HPLC | ≥94 % |