Aluminiumoxid basisch Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A für die Chromatographie
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO463350010EA 109 CHF
ACRO463350010
Aluminiumoxid basisch Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A für die Chromatographie
Aluminiumoxid basisch
  • Reagent for chemical synthesis
Formel: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2977 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 2030 °C
Dichte: 3,97 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Particle size ≤10 % (< 50 um)
Particle size ≤5 % (> 200 um)
Specific surface area 90 to 170 m2/g,N2 adsorp
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)