Tolcapone
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,4-Dihydroxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
463280010
463282500
ACRO463280010EA
497
CHF
ACRO463280010
ACRO463282500
Tolcapone
Tolcapone
- Bioactive
Formel:
C₁₄H₁₁NO₅ MW: 273,24 g/mol Melting Pt: 145 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00866569 CAS-Nummer: 134308-13-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder3 |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |