Tebuconazole
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
463260010 463260050
ACRO463260010EA 56.6 CHF
ACRO463260010 ACRO463260050
Tebuconazole
Tebuconazole
  • Bioactive
Formel: C₁₆H₂₂ClN₃O
MW: 307,82 g/mol
Melting Pt: 102…105 °C
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02674797
CAS-Nummer: 107534-96-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %