Fenbendazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl [5-(Phenylthio)benzimidazol-2-yl]carbamate, methyl (6-(phenylthio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, [5-(Phenylthio)benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester
462470250 462471000
ACRO462470250EA 101 CHF
ACRO462470250 ACRO462471000
Fenbendazol
Fenbendazole
  • Bioactive
Formel: C₁₅H₁₃N₃O₂S
MW: 299,35 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144301
CAS-Nummer: 43210-67-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %