Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
462430010 462432500
ACRO462430010EA 583 CHF
ACRO462430010 ACRO462432500
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Ziprasidone hydrochloride monohydrate
  • Bioactive
Formel: C₂₁H₂₁ClN₄OS·HCl·H₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00921885
CAS-Nummer: 138982-67-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light pink or light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.7 to 5.0 %
HPLC ≥97.5 %