8-Azaguanine
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-3,6-dihydro-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one, 2-Amino-6-hydroxy-8-azapurine, 5-Amino-1,4-dihydro-7H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one, Azaguanine-8, Pathocidine, 8-Azaguanine, Guanazolo, 5-Amino-1H-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-ol
229920010 229920050
ACRO229920010EA 93 CHF
ACRO229920010 ACRO229920050
8-Azaguanine
8-Azaguanine
  • Bioactive
Formel: C₄H₄N₆O
MW: 152,12 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00056937
CAS-Nummer: 134-58-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥94 %