Aluminiumoxid neutral Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A für die Chromatographie
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO190410010EA 109 CHF
ACRO190410010
Aluminiumoxid neutral Brockmann Grade I 50-200 µm, 90A für die Chromatographie
Aluminiumoxid neutral
  • Inorganic
Formel: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 2050 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Particle size ≤10 % (< 50 um)
Particle size ≤5 % (> 200 um)
Specific surface area 90 to 170 m2/g,N2 adsorp
pH 6.5 to 7.5