Trimethylene sulphide
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
182910050 182910250
ACRO182910050EA 89.4 CHF
ACRO182910050 ACRO182910250
Trimethylene sulphide
Trimethylene sulphide
  • Building Block for chemical synthesis
Formel: C₃H₆S
MW: 74,14 g/mol
Siedepunkt: 94…94.5 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,028
Flash-Pt: –2 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042751
CAS-Nummer: 287-27-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm