Detektierbare Schaufel, langer Griff, blau, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-5016 5378-5020
331-0345EA 60.6 CHF
331-0345 331-0346
Detektierbare Schaufel, langer Griff, blau, SteriPlast®
Schaufeln
Die Probenschaufel ist für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten einsetzbar. Dabei ermöglicht der lange Stiel auch größere Gebinde mit wenig Inhalt zu beproben oder durch schmale Öffnungen zu gelangen. Mit der geraden Unterkante der Schaufel lässt sich Medium direkt vom Boden des Behälters aufnehmen.
  • PS detektierbar
  • Einzeln verpackt und sterilisiert, für den Einmalgebrauch
  • Aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC Fremdkörpermanagements
  • Grifflänge 300 mm
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Entsprechend EU-Lebensmittel-und FDA-Richtlinien
Die Einwegschaufel eignet sich für die sensiblen Bereiche der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie der Lebensmittel und Kosmetikindustrie.