SafetyCaps, V2.0, GL 45, mit absperrhahn
Lieferant: S.C.A.T.
307919 307920 307519 307219 307319 307419
SCTV307919EA 281 CHF
SCTV307919 SCTV307920 SCTV307519 SCTV307219 SCTV307319 SCTV307419
SafetyCaps, V2.0, GL 45, mit absperrhahn
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
SafetyCaps wurden für die sichere Entnahme von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit HPLC/UHPLC-Systemen entwickelt.
  • Einfacher Wechsel der Vorratsbehälter während des Analyseprozesses
  • Keine Kontamination des Lösungsmittels
  • Keine Gefahr von Lufteinschlüssen in Kapillaren
Nach dem Wechsel des Vorratsbehälters kann die laufende Analyse ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.
Bei Reparaturen an HPLC-Pumpen kann die Absperrung an den SafetyCaps geschlossen werden, so dass die Kapillaren und der Lösemittelfilter im Lösemittel verbleiben. So kann die Pumpe beiMore Product Information