Konstantklima-Kammer mit Advanced Peltier Technology, HPPeco Serie
Lieferant: MEMMERT
HPP1060ECO HPP110ECO HPP1400ECO HPP2200ECO HPP260ECO HPP410ECO HPP750ECO
390-1516EA 29510 CHF
390-1516 390-1517 390-1518 390-1521 390-1522 390-1523 390-1524
Konstantklima-Kammer mit Advanced Peltier Technology, HPPeco Serie
Prüfkammern Klimakammern
Maximal energieeffizient im Dauerbetrieb - diese leistungsstarken Konstantklimaschränke sind mit der Advanced Peltier Technology ausgestattet. Diese Geräte mit TwinDISPLAY sind die ideale Lösung für Stabililitätsstudien gemäß ICH Guidelines, Stabilitätstests für Kosmetik und Lebensmittel sowie Umweltprüfung und Materialprüfung.
  • Maximale Energieeffizienz im Vergleich zu kompressorbetriebenen Kammern
  • Absolut gleichmäßige Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung
  • Verlässlich und fehlersicher
  • Kühlmittelfrei und geringe Wartung
Die leistungsstarken Konstantklimaschränke sind in sieben Größen erhältlich (110, 260, 410, 750, 1060, 1400 und 2200 L). Perfekt abgestimmte Systeme und ein exzellenter Wirkungsgrad machen die Memmert Konstantklima-Kammer HPPeco zum Nonplusultra hinsichtlich Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Dank der neuen Mikrodosierpumpe und smarter Steuerung wird der Innenraum des HPPeco präzise und schnell befeuchtet.
Die doppelten Türen (standardmäßig an jedem Gerät) sind aus vollständig isoliertem Edelstahl und haben innere Glastüren die Kontaminationsrisikien und Temperaturschwankungen vermeiden. Gleichzeitig hat der Benutzer durch die breiten, inneren Glastüren einen guten Blick auf den empfindlichen Inhalt.
Die HPPeco Peltier-gekühlten Klimaschränke wurden speziell für Stabilitätsstudien nach ICH-Richtlinien (Q1A) sowie Stabilitätstests für Kosmetika und Lebensmittel entwickelt. Durch den großen Arbeitsbereich ab dem Gefrierpunkt ist die Klimakammer auch ideal für Arbeitsstoff- und Umweltprüfungen in der Industrie geeignet.
Genauigkeit der Temperatureinstellung: 0,1 °C
Genauigkeit der Feuchtigkeitseinstellung: 0,5% RH
Zertifizierungen: Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die EAC Testzeichen.
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör. Für alle Kammergrößen bis 1060 Liter müssen mindestens 2 Gitterroste oder Lochbleche zusätzlich bestellt werden (für HPP1400: min. 4 und für HPP2200: min. 6).