Ärzterollen, SCOTT®
Lieferant: Kimberly-Clark
SCOTT®
KIMB7396EA 520 CHF
KIMB7396 KIMB7397
Ärzterollen, SCOTT®
Oberflächenschutz Patientenunterlagen
Der SCOTT® Ärzterollen sind stark, reißfest und langlebig.
  • Zur Verwendung in stark frequentierten Bereichen
  • Kann mit einem Spendersystem zur Kosten- und Abfallreduzierung verwendet werden
  • Kostengünstig
Ideal zum Schutz von Liegen und zur Aufrechterhaltung eines hohen Hygienestandards im Gesundheitswesen.
Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™ Spender für Handtuchrollen.