Probenspachtel, Einweg Bio, LaboPlast®Bio/SteriPlast®Bio
Lieferant: BURKLE
5379-1035 5379-0035
331-0372EA 117 CHF
331-0372 331-0373
Probenspachtel, Einweg Bio, LaboPlast®Bio/SteriPlast®Bio
Spatel
Mit dem Probenspachtel lassen sich dickflüssige Medien, wie Pasten oder Cremes, auftragen, verteilen oder glatt streichen. Der Spachtel gelangt leicht in die Ecken und Rundungen verschiedener Behälter und eignet sich zum Ausschaben von Schüsseln, zum Entfernen von Rückständen oder zum Abstreifen von Bürkles Mess- und Dosierlöffeln.
  • Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Bio-PE, weiß, flexibel und bruchfest
  • L×B 192×20 mm
  • Optional einzeln verpackt und sterilisiert
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien