Probenlöffel, langer Griff, Einweg Bio
Lieferant: BURKLE
5379-1021 5379-0021 5379-1022 5379-0022
331-0327EA 40.5 CHF
331-0327 331-0328 331-0329 331-0330
Probenlöffel, langer Griff, Einweg Bio
Löffel
Der Probenlöffel mit langem Griff kann genutzt werden, um Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten zu entnehmen. Mit dem langen Griff lassen sich auch die Böden größerer Behälter gut erreichen oder Fässer, Kanister und Flaschen mit geringem Öffnungsdurchmesser beproben. Durch Einkerbungen am Griff liegt der Einweglöffel angenehm und sicher in der Hand.
  • Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Bio-PE, weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Grifflänge 300 mm
  • Für den Einmalgebrauch
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Entsprechend EU-Lebensmittel-