Probenschaufel, langer Griff, Einweg Bio
Lieferant: Bürkle
LaboPlast Bio
331-0357EA 43.1 CHF
331-0357 331-0356 331-0355 331-0354
Probenschaufel, langer Griff, Einweg Bio
Schaufeln
Die Probenschaufel ist für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten einsetzbar. Dabei ermöglicht der lange Stiel auch größere Gebinde mit wenig Inhalt zu beproben oder durch schmale Öffnungen zu gelangen. Mit der geraden Unterkante der Schaufel lässt sich Medium direkt vom Boden des Behälters aufnehmen.
  • Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Bio-PE, weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Grifflänge 300 mm
  • Für den Einmalgebrauch
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Entsprechend EU-Lebensmittel-und FDA-Richtlinien
Die Einwegschaufel eignet sich für die sensiblen Bereiche der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie der Lebensmittel und Kosmetikindustrie.