Schöpfkelle, langer Griff, Einweg, LaboPlast®/SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-5022 5378-5021
331-0358EA 38.2 CHF
331-0358 331-0359
Schöpfkelle, langer Griff, Einweg, LaboPlast®/SteriPlast®
Schaufeln
Für die Probenahme von Flüssigkeiten und viskosen Medien sowie Pulvern und Granulaten eignet sich diese Schöpfkelle.
  • PS, weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Gelangt in jeden Winkel
  • Grifflänge 300 mm
  • Für den Einmalgebrauch
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
Die Kelle hat eine glatte Unterkante und abgerundete Ecken. Mit diesen ist es möglich, jeden Winkel im Behälter zu erreichen oder Medium direkt vom Behälterboden aufzunehmen. Ein langer Griff mit Fingereinkerbungen sorgt für einen guten Halt und ein präzises Arbeiten. Die Einwegkelle kann in den Bereichen Pharmazie, Chemie und Kosmetik sowie in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie eingesetzt werden.
Zertifizierungen: Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien.