Universal Gewindeadapter, für Fass u. Kanister, V2A
Lieferant: Bürkle
331-0381EA 382 CHF
331-0381
Universal Gewindeadapter, für Fass u. Kanister, V2A
Fittings und Verbinder
Universal Gewindeadapter für fast alle Fässer und andere Gebinde mit einer Öffnung von 48 bis 75 mm Durchmesser, unabhängig vom vorhandenen Gewinde.
Der Gewindeadapter lässt sich mit Spannschrauben schnell und einfach montieren und kann für verschiedene Behälteröffnungen verwendet werden. Mit Anschlussgewinde G2" für Bürkle Fassverschraubungen und Pumpen mit Tauchrohrdurchmesser bis 32 mm.