VWR®LABWASH® Premium USB, Detergents and cleaning agents for ultrasonic baths
Lieferant: VWR Chemicals
88287.290EA 31.6 CHF
88287.290 88287.440 88288.290 88288.360 88288.440
VWR®LABWASH® Premium USB, Detergents and cleaning agents for ultrasonic baths
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
A range of LABWASH® cleaning agents designed for use in ultrasonic baths.
VWR® LABWASH® Premium USB 13 ist ein intensiv und gründlich wirkendes Produkt zur Entfernung organischer Beläge wie Ölen, Harzen, Fetten von Geräten und Werkzeugen; besonders in Ultraschallgeräten. Das Produkt beinhaltet spezielle Korrosionsinhibitoren zur Steigerung der Materialverträglichkeit. Enthaltene Dispergatoren in Kombination mit Tensiden sorgen für eine schnelle und intensive Reinigung.
Einsatzkonzentration: 2 - 15% (ohne Ultraschall); 0,5 - 8% (mit Ultraschall)
VWR® LABWASH® Premium USB 33 Universal ist speziell für die Reinigung von Ultraschallgeräten und deren Bauteilen konzipiert. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Materialverträglichkeit und Reinigungskraft aus. Mineralische (Salze etc.) und organische (z.B. Fette und Öle) Beläge werden effektiv emulgiert und abgetragen.
Einsatzkonzentration: 1 – 10% (ohne Ultraschall); 2 - 5% (mit Ultraschall)
VWR LABWASH® Classic Universal is characterised by a high content of phosphates in combination with dispersing aids and surfactants. This combination produces a very strong cleaning result against organic and inorganic soiling, such as oils, proteins, greases, resins etc. Even burnt-on and encrusted structures are dissolved and softened so that they can be rinsed of in the optimum case. A special surfactant composition ensures strong penetration of residues and a real creeping effect; that´s why it can be called self-acting cleaning (depending on the exposure time). The product is free of caustic
potash and chlorine and is characterized by a high material compatibility.
Working concentration: 0.5 – 2% depending on the degree of soiling and the application; contact time 10 – 20 min (in individual cases and after testing, longer contact times are also possible)