Air sampler, Coriolis® COMPACT
Lieferant: Bertin Instruments
P002055-CORC0A P002280-CORC0A
710-2069EA 11160 CHF
710-2069 710-2144
Air sampler, Coriolis® COMPACT
Probenehmer Luftkeimsammler
Tragbarer Luftkeimsammler mit innovativer Trockenzyklontechnologie.
  • Reichert Schwebeteilchen mittels Trockenzyklontechnologie an
  • Mit Kultivierungs- und molekularbiologischen Standardmethoden (PCR, qPCR und NGS) kompatibel
  • Einfache Dekontamination (Wasserstoffperoxid)
  • Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden
  • Leicht und kompakt – ideal für den Innen- und Außenbereich
Coriolis® COMPACT ist ein tragbarer biologischer Luftkeimsammler zur Überwachung der Biokontamination der Innenraum- und Außenluft. Seine innovative Trockenzyklontechnologie saugt Partikel mit einem Luftstrom von 50 l/m an und reichert sie durch Zentrifugation in einem Gefäß an. Die gesammelten Partikel oder Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Schimmelpilze) können durch Spülen des Verbrauchsmaterials mit geeignetem Puffer gewonnen und unter Verwendung mikrobiologischer Techniken analysiert werden.
Zu den Probenarten zählen Viren, Bakterien, Schimmel, Pollen und Sporen.
Eignet sich optimal für den Einsatz in der Umwelt- und Umweltverschmutzungsforschung, in der Pharma-, Lebensmittel- und Veterinärindustrie sowie in den Bereichen Biomedizin und Gesundheit.
Zubehörinformationen: Um den Transport und die Konservierung von Proben zu erleichtern, werden Kunststoffkegel mit Schraubverschluss verwendet. Sterile und unsterile Konen und Kappen sind erhältlich (gebrauchsfertige Dosen).