Cer(IV)sulfat standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Cerdisulfat
35650.K2EA 128 CHF
35650.K2
Cer(IV)sulfat standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Dichte: 1,05
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1990