Harz für die Ionenaustauschchromatographie, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimode
Lieferant: Avantor
7603-01EA 250 CHF
7603-01 7603-02 7603-03 7603-04 7603-05
Harz für die Ionenaustauschchromatographie, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimode
Chromatographie-Sorbentien HPLC-Sorbentien
Das J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT Multimodus-Ionenaustauscher-Chromatographieharz (IEX) fungiert als starkes Anionenaustauscherharz mit verbesserter Selektivität für eine hervorragende Trennung in Prozesschromatographieanwendungen.
Dank einer patentrechtlich geschützten Oberflächenchemie, die eine starke Anionenaustauschfunktionalität mit schwachen anionischen Austauschstellen und Hydrophilie kombiniert, nutzen die BAKERBOND® PolyQUAT Multimodus-Kationenaustauschchromatographiemedien ihre einzigartige Selektivität, um eine höhere Reinigungsleistung für eine Vielzahl von Biopharmazeutika zu ermöglichen.
Das BAKERBOND® PolyQUAT Ionenaustauscherharz wurde von Avantor nach den hohen Standards unserer J.T.Baker® Markenchemikalien entwickelt und hergestellt. Es kann mit anderen J.T.Baker® BAKERBOND® Harzen verwendet werden, um die Trennleistung Ihrer Chromatographieprozesse zu verbessern.
Bestellinformation: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.