Petroleumbenzin, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23857.320EA 140 CHF
23857.320 23857.460
Petroleumbenzin, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 100…140 °C (1013 hPa)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 140 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm