Latexhandschuh, Vigor®
Lieferant: SRI TRANG GLOVES
7026387 7026388
112-6138EA 29.9 CHF
112-6138 112-6139
Latexhandschuh, Vigor®
Handschuhe
Diese beidhändig tragbaren Handschuhe sind ideal für medizinische und Laboranwendungen, Reinigung und andere Aufgaben mit geringem Risiko.
  • Unsteril
  • Puderfrei
  • Strukturierte Fingerspitzen für ausgezeichnete Griffsicherheit
  • Gerollte Bündchen minimieren das Reißrisiko
  • Glattes und einfaches Anziehen dank der Polymerbeschichtung auf der Innenseite
  • Level 2 – AQL 1,5
Diese hochwertigen Latexhandschuhe bieten höchsten Tragekomfort, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die Außenseite des Handschuhs ist mit einer Offline-Chlorierungsbehandlung versehen.
Zertifizierungen: EN 455, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5; Kat. III; AQL 1.5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.