Wasseraufbereitungssysteme, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Lieferant: Merck
ZIQ7003T0C ZIQ7005T0C ZIQ7010T0C ZIQ7015T0C
171-1378EA 30690 CHF
171-1378 171-1379 171-1380 171-1381
Wasseraufbereitungssysteme, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Integrierte Reinstwasser- und Reinwassersysteme, die intelligent, intuitiv und umweltfreundlich zugleich sind.
  • Stellen sowohl Reinst- als auch Reinwasser aus bis zu 4 POD-Entnahmeeinheiten zur Verfügung
  • Vier verschiedene Produktionsfießraten (3, 5, 10 oder 15 L/h)
  • Drei Tankgrößen (25, 50 oder 100 L)
  • Platzsparende und übersichtliche Installationsoptionen, an der Wand, unter dem Labortisch, oder beides
  • Große Auswahl an anwendungsspezifischen POD-Pak Endfiltern für die besonderen Anforderungen verschiedenster Anwendungen
  • Maßgeschneiderte Servicepläne und eine Reihe zusätzlicher Support-Optionen
Die Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 Systeme sind voll integrierte, moderne Wasseraufbereitungssysteme, die sowohl Reinstwasser (Typ 1) als auch Reinwasser (Typ 2) höchster Qualität direkt aus Leitungswasser erzeugen. Die Systeme sind mit der Elix® Entionisierungstechnologie, intuitiven Touchscreens, Q-POD® Reinstwasser- und E-POD® Reinwasser-Entnahmeeinheiten sowie quecksilberfreien UV-Lampen ausgestattet. Das ergonomische und kompakte Format der Systeme erhöht die Produktivität, reduziert Abfälle und beschleunigt die Forschung.
Maximale tägliche Leistung:
Die E-POD® und Q-POD® Entnahmeeinheiten sind kompakt, ergonomisch gestaltet und intuitiv in der Anwendung und machen die Arbeit im Labor müheloser und angenehmer als je zuvor. Die reduzierte Stellfäche spart Platz auf dem Labortisch.
Umweltfreundlicher Betrieb:
Quecksilberfreie UV-Lampen, geringerer Wasserverbrauch und papierlose Datenverwaltung.
Verbesserte Intelligenz:
Smarte und intuitive Benutzerschnittstelle mit klaren Informationen zu Status, Warnungen, Alarmen und Konsequenzen sowie Konnektivität mit neuer Wi-Fi-Funktion.
Minimale Unsicherheit -Maximale Zuverlässigkeit:
POD-Paks sind die perfekte Lösung für Ihre unterschiedlichen Anwendungen. Jeder anwendungsspezifische Endfilter entfernt spezifische Arten von Verunreinigungen direkt an der Entnahmeeinheit.
Zertifizierungen: Die Milli-Q® IQ 7003 und Milli-Q® IQ 7005 Systeme wurden von einem unabhängigen und akkreditierten Unternehmen auf Übereinstimmung mit den CE-Richtlinien bezüglich Betriebssicherheit und elektromagnetischer Kompatibilität getestet. Der Bericht kann auf Anfrage eingesehen werden. Zudem folgen Komponenten und Herstellung der Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 Systeme den UL-Empfehlungen, und die Geräte sind cUL-zertifiziert.