Partikelfilter der Serie D7000, Secure Click™
Lieferant: 3M
D7915 D7925 D7935
111-2567EA 120 CHF
111-2567 111-2568 111-2569
Partikelfilter der Serie D7000, Secure Click™
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Partikelfilter der Serie Secure Click™ D7000 von 3M™ sind für die Verwendung mit Atemschutzmasken der Serie Secure Click™ 800, Filter der Serie Secure Click™ D8000 und dem Filterhalter D701 konzipiert.
  • Neue Dual-Flow-Filter ermöglichen ein leichteres Atmen
  • Schützt vor Feinstaub
  • Schnelle, einfache Verbindung; Einfach die Anschlüsse ausrichten und drücken, bis ein hörbares Klicken zu hören ist
  • Zur Verwendung mit wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie 3M™ Secure Click™ 800
  • Das Swept-Back-Design ermöglicht ein verbessertes Sichtfeld und mehr Komfort
  • Zum