Patronen der Serie D8000, Secure Click™
Lieferant: 3M
D8051_U D8055_U D8094 D8095
111-2561EA 115 CHF
111-2561 111-2562 111-2564 111-2565
Patronen der Serie D8000, Secure Click™
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
3M™ Secure Click™ Kartuschen verfügen über ein neues Dual-Flow-Design, um das Atmen zu erleichtern.
  • Neue Dual-Flow-Kartuschen ermöglichen ein leichteres Atmen
  • Gegen bestimmte organische Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C schützen
  • Schneller, einfacher Kartuschenanschluss; Einfach die Anschlüsse ausrichten und drücken, bis ein hörbares Klicken zu hören ist
  • Zur Verwendung mit wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie 3M™ Secure Click™ 800
  • Das Swept-Back-Design ermöglicht ein erweitertes Sichtfeld und Kompatibilität mit Schweiß- und Schleifschutzschilden
Secure Click™ A1 D8051 Kartuschen schützen vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65 °C. Geeignet für die Verwendung mit wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie Secure Click™ 800, kann es auch in Kombination mit Partikelfiltern der Serie Secure-Click™ D7900 mit einem Filterhalter D701 verwendet werden.
Secure Click™ A1B1E1K1 D8059 Patronen schützen vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65 °C, anorganischen Gasen, sauren Gasen und Ammoniak. Sie sind für die Verwendung mit wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie Secure Click™ 800 geeignet und können auch in Kombination mit Partikelfiltern der Serie Secure-Click™ D7900 mit einem Filterhalter D701 verwendet werden.
Secure Click™ A2 D8055 Kartuschen schützen vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65 °C. Sie sind für die Verwendung mit wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie Secure Click™ 800 geeignet und können auch in Kombination mit Partikelfiltern der Serie Secure-Click™ D7900 mit einem Filterhalter D701 verwendet werden.
Secure Click™ A2P3 R D8095 Kartuschen schützen vor organischen Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65 °C. Sie sind für die Verwendung mit wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie Secure Click™ 800 geeignet.
Secure Click™ A1B1E1K1P3 R D8094 Patronen schützen vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65 °C, anorganischen Gasen, sauren Gasen und Ammoniak sowie Partikeln. Sie bieten auch Schutz gegen Formaldehyd bis zu 10 ppm. Sie sind für die Verwendung mit wiederverwendbaren Atemschutzmasken der Serie Secure Click™ 800 geeignet.