Titratoren, Titronic® 500 und TitroLine® 7000
Lieferant: SI Analytics
285220140 285220150 285220170 285220210 285220220 285220160
661-0114EA 11270 CHF
661-0114 661-0115 SCOI285220170 661-0117 661-0121 661-0116
Titratoren, Titronic® 500 und TitroLine® 7000
Titratoren
Die automatischen Titratoren TitroLine® 7000 werden in den Laboren von Wasserwerken und Kläranlagen sowie in der Lebensmittelbranche und der chemischen Industrie eingesetzt. Typische Anwendungen sind die Titration von Basengehalt und CO₂, Stickstoff (Kjeldahl), Chlorid, CSB, Säurezahl, Jodzahl und anderer spezifischer Werte. Die Kolbenbürette Titronic® 500 findet in allen Industriezweigen Anwendung. Das Gerät wird für rein manuelle Titrations- und Dosieraufgaben sowie für die Probenvorbereitung verwendet.
  • Brillante, kontrastreiche TFT-Anzeige
  • Kompakte Wechseleinheiten (5/10/20/50 ml) speichern alle Reagenziendaten und die Größe der Einheit (nur TitroLine® 7000)
  • Anschluss von Rührer, Tastatur, Drucker, Waage, PC und USB-Speichermedium über drei USB- und zwei RS232-Schnittstellen möglich
  • Leichtes Festlegen von bis zu 50 benutzerdefinierten Methoden mithilfe von Standardverfahren und -formeln
  • Allgemeine Funktionen: Manuelle Titration, Dosieraufgaben, Formeln für verschiedene Berechnungen
  • Dank ihrer Flexibilität (Wechseleinheiten) eignen sich diese Modelle ideal für Kunden, die einen Titrator für viele verschiedene Anwendungen benötigen
TitroLine® 6000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
TitroLine® 7000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
Bestellinformation: Titronic® 500 wird inklusive Magnetrührer TM 235, Wechseleinheit (20 ml), Stativstange TZ 1510, Elektrodenhalter Z 305, Handtaster TZ 3880 und Netzteil (100 - 240 V) geliefert.
TitroLine® 7000 wird inklusive Magnetrührer TM 235, Wechseleinheit (10, 20 oder 50 ml), Braunglasflasche für Titrierreagenz, GL 45- und S 40-Flaschenadaptern, Schläuche, Abtropfröhrchen und Titrierspitze geliefert.