Kaliumhydroxid 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0,00005% Ca)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Kalihydrat
, Ätzkali
31309.290EA
69.9
CHF
31309.290
Kaliumhydroxid 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0,00005% Ca)
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH MW: 56,11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0,998 - 1,002 mol/l |
Ca (Calcium) | ≤ 0,00005 % |
NIST traceable | Confirmed |