Wasserprobenehmer TP 5 W Wandgerät
Lieferant: Maxx
701-0166EA 3480 CHF
701-0166
Wasserprobenehmer TP 5 W Wandgerät
Probenehmer Probenehmer für Wasser
Wandprobennehmer mit einem Gehäuse aus Styrosun / PC(GF10). Ohne Thermostatisierung.
  • Kombinierbar mit beliebigem Sammelbehälter oder Kühlschrank
  • Berührungsloser Füllstandssensor
  • Bedienungsfreundliche Software
  • Sprachen: Mehrsprachig, auswählbar