Schraubenpumpe für aggressive Gase und Dämpfe, VACUU·PURE® 10C
Lieferant: Vacuubrand
181-0611EA 9198 CHF
181-0619 181-0610 181-0611
Schraubenpumpe für aggressive Gase und Dämpfe, VACUU·PURE® 10C
Pumpen Vakuumpumpen
Die trockene Schraubenpumpe VACUU·PURE 10C bietet zuverlässig die Vorteile der ölfreien Vakuumtechnologie im Druckbereich von 10⁻³ mbar. Die neue Vakuumpumpe vereint drei wichtige Vorteile für den Anwender: 100 % ölfrei, chemikalienbeständig und keine Verschleißteile.
  • 10⁻³ mbar Vakuumbereich
  • 100% ölfrei
  • Chemiebeständig
  • Keine Verschleißteile
VACUU·PURE® 10C eignet sich ideal für saubere Prozesse und die Gewinnung reiner Produkte. Die Schraubenpumpe ist speziell für Prozesse im Vakuumbereich bis 10⁻³ mbar entwickelt, kann aber im Gegensatz zu anderen Technologien für den Feinvakuumbereich im kompletten Arbeitsbereich zwischen Atmosphärendruck und dem Endvakuum der Pumpe verwendet werden. Gleichzeitig lassen sich durch die hohe Chemiebeständigkeit aggressive Gase und Dämpfe bedenkenlos fördern. Der Einsatz einer Kühlfalle ist bei den allermeisten Anwendungen nicht mehr erforderlich.
Hohen Dampfanfall meistert VACUU·PURE® durch außerordentlich gute Kondensatverträglichkeit problemlos. Ein Gasballast ist daher nicht nötig. Die damit einhergehenden Nachteile wie Saugvermögensreduktion und Lautstärkeerhöhung entfallen. Der integrierte Regenerationsmodus ermöglicht ein schnelles Trocknen der Pumpe nach Ende des Prozesses, sodass der Probendurchsatz im Vergleich zu anderen Pumpentechnologien deutlich erhöht werden kann.
Bestellinformation: Pump completely mounted, ready for use, connection with small KF DN 25 flange (2× centring and clamping rings included), with manual. To establish a hose nozzle connection, suitable KF flanges with hose nozzle are available to order.