Mikroplatten Reader, Multiskan SkyHigh
Lieferant: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
A51119500C A51119600C A51119600DPC A51119700C A51119700DPC
736-0923EA 19050 CHF
736-0923 736-0922 736-0931 LABLA51119700C LABLA51119700DPC
Mikroplatten Reader, Multiskan SkyHigh
Mikrotiterplatten-Photometer
Das Multiskan SkyHigh ist ein UV/Vis-Mikroplatten-Spektralphotometer das für praktisch alle photometrischen Forschungsanwendungen, insbesondere für die DNA-, RNA- und Proteinanalyse, bequem und einfach zu bedienen ist. Es eignet sich ideal für Umgebungen mit mehreren Anwendern, in denen eine Vielzahl von Endpunkt- und kinetischen Anwendungen sowie Spektralassays durchgeführt werden.
  • Schnelle und einfache Messung – geringvolumige Nukleinsäure- oder Proteinproben
  • Einfach zu bedienende Software – ermöglicht die Einrichtung von Experimenten innerhalb weniger Minuten
  • Fernzugriff – verwalten Sie Ihre Daten von überall aus über die Cloud, USB oder die Microsoft™ OneDrive™ Plattform
Multiskan Sky Touchscreen-Modelle können mit den Cloud-basierten Tools von Thermo Fisher Connect verbunden werden, um eine sichere digitale Datenverwaltung, den Fernzugriff auf die fotometrischen Daten Ihres Geräts und den Austausch zwischen Kollegen zu ermöglichen.
Die SkanIt™-Software bietet eine umfassende Auswahl an integrierten Berechnungen, einschließlich Leerwertsubtraktion, Standardkurven und Anpassung von Konzentrations-/Dosis-Wirkungs-Kurven, Klassifizierung, Qualitätskontrolle, Kinetik und Spektralanalyse. Jeder Benutzer kann die SkanIt-Software auf seinem eigenen Computer installieren, um Assays einzurichten und Daten zu analysieren. Die Cloud-basierten Funktionen von Thermo Fisher Connect ermöglichen Ihnen:
- Statusüberwachung Ihres Instruments von Ihrem PC oder Mac®-Computer aus
- Statusüberwachung Ihres Instruments mit der Instrument Connect App von Ihrem Mobilgerät aus
- Laden Sie Messdaten automatisch oder manuell von Ihrem Instrument auf Ihr Cloud-Konto hoch
- Sicheres Speichern, Zugreifen, Teilen und Verwalten Ihrer Daten aus der Ferne
- Erhalten Sie eine automatische Benachrichtigung über neue Aktualisierungen der Gerätesoftware
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware nach Belieben