pH-Sensor mit Kunststoffschaft und Temperaturfühler, SE 101 AN
Lieferant: Knick
662-2355EA 438 CHF
662-2355
pH-Sensor mit Kunststoffschaft und Temperaturfühler, SE 101 AN
Elektroden pH-Elektroden
Der pH-Sensor verfügt über einen äußerst robusten Polymerkörper und ist daher hervorragend geeignet für pH-Messungen im Bereich der Umweltanalytik und in der Wasserwirtschaft.
  • Polymer-Elektrolyt
  • Keramik Diaphragma (2x)
  • Integrierter PT 1000 Temperaturfühler
  • Kunststoffschaft
  • pH-Glas mit niedriger Impedanz für Messungen auch bei niedrigen Temperaturen