Ethylmethylketon ≥99%, ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: MEKEthylmethylketonEK 500 Additiv2-ButanonMethylethylketonEthyl-methylketonMethyl-ethylketon
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
6206-25EA 0 CHF
MACR6206-08 6206-25
Ethylmethylketon ≥99%, ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 79,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COCH₂CH₃) (by GC) ≥99.0 %
ACS - Color ≤15
ACS - Residue after Evaporation ≤5 ppm
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.08 %
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 329 nm ≤1.00
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 335 nm ≤0.50
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 344 nm ≤0.05
Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 350 - 400 nm ≤0.01
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Filtered through a 0.2 micron filter.
Appearance (clear, colorless liquid)