VWR®, TopMixer Oben Offene Einweg-Mischsysteme
Lieferant: VWR Collection
734-3358EA 0 CHF
734-3358 734-3359
VWR®, TopMixer Oben Offene Einweg-Mischsysteme
Rührer Rührwerke
Modulares Rührsystem für Ihre Biopharma-Prozesse mit oben montiertem Rührstab und integrierter Rezepturprogrammierung zur Verwendung in Fässern mit Einwegbeuteln.
  • Speziell an Ihrer Anwendung angepasste Lösung
  • Vielseitiges Design für effiziente Skalierungen
  • Automation durch programmierbare Steuerung
  • Ergonomisches Design, beinhaltet ein Steuergerät für alle Funktionen
  • Zwei Systemgrößen stehen zur Auswahl: TopMixer 200 - Bereich von 50 bis 200 L, oder TopMixer 500 - Bereich von 200 bis 560 L
  • Integrierte Rezepturprogrammierung über ein 7” Touchscreensystem zum Automatisieren Ihrer Prozesse
  • Das System kann von der Plattform bis zum Zubehör auf Ihre besonderen Herstellungsspezifikationen angepasst werden
  • Kompatibel mit Avantors kompletten Programm an Einweglösungen wie Auskleidungssäcke für Tanks und anderem Zubehör
Beständigkeit und Reproduzierbarkeit sind essenziell beim Mischen von Medien und Puffern, um die Qualität Ihres Produktes sicherzustellen. Nach den current Good Manufactoring Practice (cGMP) Vorgaben für Bioprozess-Anwendungen, die auch vorgelagerte und nachgelagerte Arbeitsabläufe beinhalten, kann das Avanator TopMixer-System einfach und effizient, und zugleich mit höchster Zuverlässigkeit, Flüssigkeiten und Pulver verarbeiten.
Mit der Touchscreen-Steuerung kann man den Einzelbetrieb sowie auch die Verbindung zum Teilen von Daten und der Fernsteuerung durchführen. Näherungssensoren erkennen das Vorhandensein des Transportwagens und des Tanks um die korrekte Installation des Sicherheitsrohres zu verifizieren. Notstopp ist ein zusätzliches Sicherheitszubehör. Der erweiterte Transportwagen hat einen Servoantrieb mit eigener Advanced Motion Steuerung.
Das TopMixer System kann für Anwendungen zum Vermischen von Pulver-Flüssigkeit sowie Flüssigkeit-Flüssigkeit verwendet werden. Ideal für Medien- und
Puffervorbereitung, letzte Formulationsschritte, konzentrieren und transferieren, resuspendieren, Vermischen und Lagern mehrerer Batches, das Ernten und Mischen von Bulkwaren.
Der Transportwagen, TopMixer und Rahmen sind aus wassergestrahltem 304 Edelstahl hergestellt. Der Transportwagen hat vier Reinraum-Schwenkräder mit Bremsen. Der Mixer ist mit den relevanten US, EU, UK und CH Steckern ausgestattet.
Bestellinformation: Optionale Komponenten wie zusätzliche Transportwägen, Rahmen, Tanks und Impeller können zur Erweiterung Ihres Systems bestellt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Avantor Kundendienst um Ihre Anforderungen zu besprechen. Einweg-Auskleidungsbeutel in Größen von 50 bis 560 L sind verfügbar. Diese müssen separat bestellt werden um Ihr System zu vervollständigen.
Lieferumfang: Das TopMixer 200 Paket enthält den TopMixer 200 Rahmen, erweiterter Transportwagen mit Ladezelle, Rührstab und 3 Containern (50, 100 und 200L). Das TopMixer 500 Paket enthält den TopMixer 500 Rahmen, erweiterter Transportwagen mit Ladezelle, Rührstab und 3 Containern (200, 300 und 560 L).