Elektroporationslösungs-Set, BTXpress™
Lieferant: BTX
Die BTXpress™ ist eine einzelne Pufferlösung, die entwickelt wurde, um Gene schnell und effizient in Säugerzellen einzubringen, die bisher durch chemische und andere nicht-virale Verfahren als 'schwer transfizierbar' betrachtet wurden. Die Transfektion mit dieser hochleistungsfähigen Elektroporationslösung ist beim Einbringen von DNA sowie siRNA in Säugerzellen gleichermaßen effizient.
- Hocheffiziente Transfektion von Zelllinien und bisher als 'schwer transfizierbar' betrachteten Zellen
- Niedrige Toxizität, die zu verbesserte Zelllebensfähigkeit führt
- Verwendung eines Puffers anstelle der Standard-Elektroporationspuffer für alle Säugerzelltypen
- Flexibilität bei der Wahl der Einstellungen zur Optimierung der Elektroporation für die höchste Transfektionseffizienz mit BTX Geräten
- Erhöhte Anzahl der Transfektionen pro Kit ergibt besseres Preis-Leistungs-Verhältnis
Als Universallösung kann die BTXpress™ Elektroporationslösung mit Elektroporationsgeneratoren, inklusive dem Amaxa™ Nucleofector®.
Lieferumfang: Die BTXpress™ Hochleistungs-Elektroporationslösung wird entweder als Set, das die BTX Plus Küvetten mit Transferpipetten umfasst, oder lediglich als Puffer geliefert.