Gestelle für kleine Kryoboxen
Lieferant: TENAK
TE21410 TE21414 TE21412 TE21416 TE21418 TE21420 TE21422
479-0856EA 125 CHF
479-0856 479-0858 479-0857 479-0859 479-0860 TENATE21420 TENATE21422
Gestelle für kleine Kryoboxen
Gestelle Kryogestelle
Klassisches Gestelldesign aus rostfreiem Edelstahl zur Lagerung von Kryoboxen in Flüssigstickstoff.
  • Mit allen Gefriertruhen-Marken kompatibel
  • Geeignet für alle kleinen Kryoboxen mit 80×80 mm Grundfläche und 5 mm Höhe
  • Die Kryoboxen werden mit einer Sicherungsstange fixiert
  • Geeignet für Kryoboxen aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat
Bestellinformation: Kryoboxen bitte separat bestellen.