Trägergleiter, DBI-SALA®
Lieferant: 3M
DBI-SALA®
115-2596EA 0 CHF
115-2596
Trägergleiter, DBI-SALA®
Fallschutz Höhensicherungsgeräte und Fallbegrenzer
Der 3M™ DBI-SALA® Trägergleiter bietet das Beste von beiden, Mobilität und verlässliche Absturzsicherung. Sobald er mit Hilfe der überarbeiteten Einstellungsknöpfe am Träger gesichert ist, befestigen Sie nur noch eine selbst aufrollende Rettungsleine (SRL) oder Abzugleine an die Wirbelöse, um mit den Arbeiten beginnen zu können. Der Ankerpunkt folgt dem Anwender.
  • Freihändige Mobilität
  • Eine um 360 Grad drehbare Wirbelöse optimiert die Mobilität auf dem Träger
  • Kompakte Größe und sehr leichtes Material
  • Leicht austauschbare Blöcke
  • Dank der Schnappvorrichtung lassen sich die Trageblöcke auch während der Arbeit austauschen
Korrosionsbeständige Konstruktion nach CE Standards für Wetter-, Umwelt- und Lagerverhältnisse. Gut sichtbare doppelte Knöpfe mit Ratschenarretierung sind leicht erreichbar auf der Oberseite des Trägers Gleichzeitig befindet sich die Verriegelung an der Seite, um unbeabsichtigte Interaktionen zu vermeiden.
Zertifizierungen: EN 795-2012 Klasse B