VWR®, Schwenkbare Reagenzglasgestelle, Edelstahl
Lieferant: VWR Collection
444-2955EA 359 CHF
444-2955 444-2956 444-2957 444-2958 444-2959
VWR®, Schwenkbare Reagenzglasgestelle, Edelstahl
Gestelle Reagenzglasgestelle
Zubehörinformationen: * Das Tablar gehört zum Lieferumfang des Mini-Schüttlers, des Schüttlers für Mikrotiterplatten und des Inkubationsschüttlers für Mikrotiterplatten. Bitte beachten Sie, dass die anderen Schüttler ein optionales, gelochtes Tablar zur Befestigung von Kolbenklammern oder Reagenzglasgestellen benötigen, welches separat geordert werden muss.