Allzweckhandschuhe, High performance, A700
Lieferant: Portwest
A700BKRXL A700BKRXXL A700BKRM A700BKRL
PRTWA700BKRXLEA 158 CHF
PRTWA700BKRXL PRTWA700BKRXXL PRTWA700BKRM PRTWA700BKRL
Allzweckhandschuhe, High performance, A700
Handschuhe
Dieser leistungsstarke, handumschließende Handschuh ist vielseitig einsetzbar und für jede Arbeit geeignet.
  • Verstärkte Nähte am Daumen für zusätzliche Festigkeit
  • Fusselarme Konstruktion für minimale Kontamination
  • Handgelenkstütze und -schutz
  • Handgelenksriemen für sicheren Sitz
Leicht zu tragender Handschuh, mit guter Haltbarkeit und verfügt über verstärkte Nähte am Daumen für zusätzliche Festigkeit mit Handgelenkstütze und Schutz.
Geeignet für mechanische Anwendungen, allgemeine Bauarbeiten, Materialhandhabung, Zimmerei und Versorgungsarbeiten.
Zertifizierungen: EN 388: 2016 (1111X)