Schnittfeste Handschuhe, Razor - Lite, A630
Lieferant: Portwest
A630G7RM A630G7RL A630G7RXL
PRTWA630G7RMEA 306 CHF
PRTWA630G7RM PRTWA630G7RL PRTWA630G7RXL
Schnittfeste Handschuhe, Razor - Lite, A630
Handschuhe
Schnittschutzhandschuh Level D mit Lederbesatz an der Handfläche für bessere Abriebfestigkeit und Tragedauer.
  • Auf Schnitt- und Hitzeschutz getestet
  • Zusätzliche Verstärkung auf den Handflächen und im Bereich der Zeigefinger
  • Für Aufgaben entwickelt, die Abriebfestigkeit verstärkt erfordern
  • 13-Gauge-Futter für eine perfekte Passform
Ideal im Umgang mit Glas und kurzzeitige Hitzebeständigkeit bis 250 °C.
Zertifizierungen: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4, ANSI/ISEA 105 - 2016 Schnittschutzstufe (A4), EN 388:2016 (4X42D), EN 407 (X2XXXX); Kat. II